3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501619-100MG
PC501619-1G
PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA
49.3
EUR
APOSPC501619-100MG
APOSPC501619-1G
APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20659871 CAS Number: 816449-67-9 |