Stampa…
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
PC501617-1G PC501617-5G
APOSPC501617-1GEA 245 EUR
APOSPC501617-1G APOSPC501617-5G
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₃F₂IO₂
Peso molecolare: 283,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016040
CAS Number: 531508-54-0