Stampa…
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 96 EUR
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Peso molecolare: 182,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036861
CAS Number: 1093865-65-6