Stampa…
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501602-1G PC501602-250MG PC501602-5G
APOSPC501602-1GEA 166 EUR
APOSPC501602-1G APOSPC501602-250MG APOSPC501602-5G
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 6-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formula: C₈H₅FO₃
Peso molecolare: 168,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053106
CAS Number: 920481-01-2