Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC501600-1G PC501600-250MG PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA 720 EUR
APOSPC501600-1G APOSPC501600-250MG APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BF₅O₂S
Peso molecolare: 247,979 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27918528
CAS Number: 871507-67-4