Stampa…
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15202208
CAS Number: 214554-16-2