Stampa…
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501595-1G PC501595-250MG
APOSPC501595-1GEA 454 EUR
APOSPC501595-1G APOSPC501595-250MG
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Peso molecolare: 182,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22544332
CAS Number: 1393561-99-3