4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501590-100MG
PC501590-1G
PC501590-250MG
PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA
0
EUR
APOSPC501590-100MG
APOSPC501590-1G
APOSPC501590-250MG
APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17287664 CAS Number: 816449-68-0 |