Stampa…
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 350 EUR
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Peso molecolare: 168,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20526383
CAS Number: 1289043-16-8