Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501576-1G PC501576-5G
APOSPC501576-1GEA 183 EUR
APOSPC501576-1G APOSPC501576-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780634
CAS Number: 18349-09-2