Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 1180 EUR
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23713104
CAS Number: 651026-99-2