Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501557-1G PC501557-250MG
APOSPC501557-1GEA 205 EUR
APOSPC501557-1G APOSPC501557-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Peso molecolare: 285,911 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737919
CAS Number: 1807193-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III