Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501539-1G
PC501539-250MG
PC501539-5G
APOSPC501539-1GEA
464
EUR
APOSPC501539-1G
APOSPC501539-250MG
APOSPC501539-5G
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula:
C₉H₉FO₃ Peso molecolare: 184.164 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23709601 CAS Number: 660416-37-5 |