Stampa…
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 56.8 EUR
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
Peso molecolare: 248,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17276516
CAS Number: 1342063-52-8