Stampa…
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 143 EUR
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso molecolare: 239,609 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858095
CAS Number: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II