Stampa…
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC501504-1G PC501504-5G
APOSPC501504-1GEA 114 EUR
APOSPC501504-1G APOSPC501504-5G
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₅O
Peso molecolare: 198,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226643
CAS Number: 153338-23-9