Stampa…
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 290 EUR
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₅O
Peso molecolare: 198,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580924
CAS Number: 1404195-06-7
UN: 1993
ADR: 3,III