Stampa…
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501498-1G PC501498-250MG PC501498-5G
APOSPC501498-1GEA 285 EUR
APOSPC501498-1G APOSPC501498-250MG APOSPC501498-5G
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₅O
Peso molecolare: 198,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580983
CAS Number: 1404194-72-4
UN: 1993
ADR: 3,III