2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501495-1G
PC501495-250MG
PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA
164
EUR
APOSPC501495-1G
APOSPC501495-250MG
APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₂F₅I Peso molecolare: 307,987 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28396364 CAS Number: 910787-71-2 |