Stampa…
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501494-1G PC501494-5G PC501494-25G
APOSPC501494-1GEA 32.1 EUR
APOSPC501494-1G APOSPC501494-5G APOSPC501494-25G
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₅O
Peso molecolare: 198,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18641903
CAS Number: 158178-35-9
UN: 1993
ADR: 3,III