2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₄BrF₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28515367 CAS Number: 493038-91-8 UN: 3265 ADR: 8,III |