Stampa…
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501479-1G PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA 975 EUR
APOSPC501479-1G APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃F₃INO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515363
CAS Number: 1929606-72-3