Stampa…
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501476-1G PC501476-5G PC501476-250MG
APOSPC501476-1GEA 109 EUR
APOSPC501476-1G APOSPC501476-5G APOSPC501476-250MG
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032180
CAS Number: 1214335-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III