Stampa…
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 176 EUR
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Peso molecolare: 280,035 g/mol
Punto di ebollizione: 67…69 °C (2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032199
CAS Number: 1260830-14-5