Stampa…
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501464-1G PC501464-250MG PC501464-5G
APOSPC501464-1GEA 136 EUR
APOSPC501464-1G APOSPC501464-250MG APOSPC501464-5G
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₉FN₂O₄
Peso molecolare: 228,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397848
CAS Number: 1809015-20-0