Stampa…
2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501463-1G PC501463-250MG
APOSPC501463-1GEA 384 EUR
APOSPC501463-1G APOSPC501463-250MG
2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
2-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅S
Peso molecolare: 283,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26408179
CAS Number: 1435807-16-1