Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501461-1G
PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA
81.5
EUR
APOSPC501461-1G
APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formula:
C₉H₈BrFO₂ Peso molecolare: 247,061 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00273345 CAS Number: 128577-47-9 |