Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 473 EUR
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Peso molecolare: 315,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397846
CAS Number: 1936364-85-0