Stampa…
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 766 EUR
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397844
CAS Number: 1034325-63-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III