3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501419-1G
PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA
77.1
EUR
APOSPC501419-1G
APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆FNO₃ Peso molecolare: 171,126 g/mol Punto di fusione: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185621 CAS Number: 883987-74-4 |