Stampa…
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501414-1G PC501414-25G PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA 77.1 EUR
APOSPC501414-1G APOSPC501414-25G APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,136 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12172991
CAS Number: 883987-72-2