Stampa…
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 632 EUR
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₆BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348640
CAS Number: 78126-14-4
UN: 3261
ADR: 8,III