Stampa…
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 61.1 EUR
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆ClF₃N₂O
Peso molecolare: 226,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703477
CAS Number: 156425-08-0