Stampa…
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 361 EUR
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 260,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11899541
CAS Number: 1049118-00-4