Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 37.7 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035659
CAS Number: 874784-14-2