Stampa…
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50139-1G PC50139-250MG
APOSPC50139-1GEA 510 EUR
APOSPC50139-1G APOSPC50139-250MG
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂S
Peso molecolare: 205,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00804873
CAS Number: 24933-57-1