5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501388-1G
PC501388-250MG
APOSPC501388-1GEA
418
EUR
APOSPC501388-1G
APOSPC501388-250MG
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula:
C₉H₉FO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348626 CAS Number: 1845690-53-0 |