Stampa…
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)ethanone
PC501386-1G PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA 510 EUR
APOSPC501386-1G APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₉FO₃S
Peso molecolare: 216,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441520
CAS Number: 13372-52-6