Stampa…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 58 EUR
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348619
CAS Number: 1401796-84-6
UN: 1759
ADR: 8,III