Stampa…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 97.4 EUR
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇FO₃S
Peso molecolare: 202,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191594
CAS Number: 1197193-11-5