Stampa…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501367-1G PC501367-250MG
APOSPC501367-1GEA 1440 EUR
APOSPC501367-1G APOSPC501367-250MG
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348618
CAS Number: 1192347-88-8