4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Fluoro-3-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501366-1G
PC501366-250MG
PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA
698
EUR
APOSPC501366-1G
APOSPC501366-250MG
APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₉FO₃S Peso molecolare: 204,219 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26051381 CAS Number: 1192347-87-7 |