Stampa…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 221 EUR
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20485579
CAS Number: 942199-49-7