3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501364-1G
PC501364-250MG
PC501364-5G
APOSPC501364-1GEA
357
EUR
APOSPC501364-1G
APOSPC501364-250MG
APOSPC501364-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₉FO₃S Peso molecolare: 204,219 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26051385 CAS Number: 1564471-90-4 |