3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula:
C₇H₆BrFO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12032287 CAS Number: 959961-65-0 |