Stampa…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC50135-1G PC50135-250MG
APOSPC50135-1GEA 655 EUR
APOSPC50135-1G APOSPC50135-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Peso molecolare: 239,469 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24848700
CAS Number: 1449008-26-7