Stampa…

2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC501347-250MG PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA 611 EUR
APOSPC501347-250MG APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₅F₅N₂S
Peso molecolare: 244,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28348604
CAS Number: 159727-27-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR