Stampa…
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501326-1G PC501326-250MG PC501326-5G
APOSPC501326-1GEA 466 EUR
APOSPC501326-1G APOSPC501326-250MG APOSPC501326-5G
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203755
CAS Number: 773873-90-8