4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrFNO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847050 CAS Number: 1260679-52-4 |