Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 61.1 EUR
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
Peso molecolare: 330,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22543687
CAS Number: 1394291-47-4